4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃ClFNO₄S Punto di ebollizione: 124…126 °C/0,3mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06342770 CAS Number: 6668-56-0 UN: 1760 ADR: 8,III |