Stampa…
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7146-1G PC7146-5G
APOSPC7146-1GEA 87.3 EUR
APOSPC7146-1G APOSPC7146-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide
Formula: C₁₃H₈BrF₂NO
Punto di fusione: 110…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00751577
CAS Number: 314025-94-0