Stampa…
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate, 5-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC7145-25G PC7145-5G PC7145-1G
APOSPC7145-25GEA 143 EUR
APOSPC7145-25G APOSPC7145-5G APOSPC7145-1G
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,14 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C
Punto di fusione: 35…37 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425619
CAS Number: 393-85-1