Stampa…
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7143-100G PC7143-25G PC7143-5G
APOSPC7143-100GEA 190 EUR
APOSPC7143-100G APOSPC7143-25G APOSPC7143-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₂ClFN₂
Peso molecolare: 132,52 g/mol
Punto di ebollizione: 149…162 °C
Densità: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788197
CAS Number: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III