2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄Cl₂FN Punto di fusione: 63…68 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08706409 CAS Number: 36556-52-2 |