Stampa…
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
PC7140-100G PC7140-25G
APOSPC7140-100GEA 154 EUR
APOSPC7140-100G APOSPC7140-25G
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, grado tecnico
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @150-180C - distill off & react at once.
Formula: C₃H₅F₃O₂
Peso molecolare: 130,07 g/mol
Punto di ebollizione: 96 °C
Densità: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013572
CAS Number: 431-46-9
EINECS: 207-072-4
UN: 3271
ADR: 3,III