Stampa…
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7138-5G PC7138-1G PC7138-25G
APOSPC7138-5GEA 0 EUR
APOSPC7138-5G APOSPC7138-1G APOSPC7138-25G
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
2'-Fluoro-4'-iodoacetanilide
Formula: C₈H₇FINO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039298
CAS Number: 97760-94-6