Stampa…
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7135-1G PC7135-5G
APOSPC7135-1GEA 380 EUR
APOSPC7135-1G APOSPC7135-5G
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline 98%
3-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline
Formula: C₈H₁₀FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258660
CAS Number: 195136-66-4