3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7134-1G
PC7134-250MG
APOSPC7134-1GEA
242
EUR
APOSPC7134-1G
APOSPC7134-250MG
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₇BF₄O₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09258747 CAS Number: 947533-09-7 |