Stampa…
2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7133-1G PC7133-250MG
APOSPC7133-1GEA 394 EUR
APOSPC7133-1G APOSPC7133-250MG
2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 98%
2-Adamantyl-4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formula: C₁₈H₂₀BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258647
CAS Number: 929000-50-0