Stampa…
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7129-100MG PC7129-1G PC7129-5G
APOSPC7129-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC7129-100MG APOSPC7129-1G APOSPC7129-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₀BFO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258651
CAS Number: 269410-15-3