Stampa…
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylthiophenylboronic acid, (2-Fluoro-4-(methylthio)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzeneboronic acid
PC7124-250MG PC7124-500MG
APOSPC7124-250MGEA 109 EUR
APOSPC7124-250MG APOSPC7124-500MG
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
4-Borono-3-fluorothioanisole
Formula: C₇H₈BFO₂S
Peso molecolare: 186,0116 g/mol
Punto di fusione: 122…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027247
CAS Number: 957060-84-3