Stampa…
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal
PC7120-100G PC7120-25G
APOSPC7120-100GEA 0 EUR
APOSPC7120-100G APOSPC7120-25G
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol, grado tecnico
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formula: C₄H₇F₃O₂
Peso molecolare: 144,09 g/mol
Punto di ebollizione: 104…105 °C/745mmHg
Densità: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 39 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000441
CAS Number: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3,III