Stampa…
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-Phe(3,5-DiF)-OH
PC7119-1G PC7119-250MG PC7119-5G
APOSPC7119-1GEA 37.9 EUR
APOSPC7119-1G APOSPC7119-250MG APOSPC7119-5G
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Peso molecolare: 301,29 g/mol
Punto di fusione: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797555
CAS Number: 205445-52-9