Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₁FO₂ Punto di ebollizione: 235 °C Densità: 1,101 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039343 CAS Number: 584-74-7 |