Stampa…
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC7116-1G PC7116-5G PC7116-25G
APOSPC7116-1GEA 51 EUR
APOSPC7116-1G APOSPC7116-5G APOSPC7116-25G
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
5-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₂FN₂
Peso molecolare: 197,0376 g/mol
Punto di fusione: 205…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094414
CAS Number: 529512-80-9