Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Powerful alkylating reagent for many reactions.
Formula:
C₆H₁₅BF₄O Punto di fusione: 84…89 °C Densità: 1,328 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00044423 CAS Number: 368-39-8 EINECS: 206-705-1 UN: 2925 ADR: 4.1+8,II |