Stampa…
5-Fluoronicotinonitrile 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyano-5-fluoropyridine
PC7108-1G PC7108-250MG
APOSPC7108-1GEA 78.6 EUR
APOSPC7108-1G APOSPC7108-250MG
5-Fluoronicotinonitrile 97+%
5-Fluoronicotinonitrile
Formula: C₆H₃FN₂
Peso molecolare: 122,10 g/mol
Punto di fusione: 50…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027295
CAS Number: 696-42-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III