Stampa…
2-Fluoroisonicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-2-fluoropyridine
PC7107-5G PC7107-25G PC7107-100G
APOSPC7107-5GEA 36.4 EUR
APOSPC7107-5G APOSPC7107-25G APOSPC7107-100G
2-Fluoroisonicotinonitrile 98%
2-Fluoroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₃FN₂
Peso molecolare: 122.1 g/mol
Punto di fusione: 29…34 °C
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027299
CAS Number: 3939-14-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III