Stampa…
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7102-1G PC7102-5G
APOSPC7102-1GEA 181 EUR
APOSPC7102-1G APOSPC7102-5G
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
Punto di ebollizione: 82…85 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173852
CAS Number: 175277-52-8
UN: 3265
ADR: 8,III