Stampa…
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7099-1G PC7099-5G PC7099-25G
APOSPC7099-1GEA 71.3 EUR
APOSPC7099-1G APOSPC7099-5G APOSPC7099-25G
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine 97%
1-[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N₃
Punto di ebollizione: 102 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114706
CAS Number: 127561-18-6
UN: 1760
ADR: 8,III