Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
Formula:
C₃F₉O₉S₃Sc Punto di fusione: 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192433 CAS Number: 144026-79-9 |