Stampa…
4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7095-1G PC7095-25G PC7095-5G
APOSPC7095-1GEA 102 EUR
APOSPC7095-1G APOSPC7095-25G APOSPC7095-5G
4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
4-Bromo-3-fluorothioanisole
Formula: C₇H₆BrFS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027283
CAS Number: 917562-25-5