Stampa…
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenyl)boronic acid, 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
PC7094-1G PC7094-5G
APOSPC7094-1GEA 126 EUR
APOSPC7094-1G APOSPC7094-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Peso molecolare: 219,95 g/mol
Punto di fusione: 191…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027239
CAS Number: 886536-37-4