Stampa…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7093-1G PC7093-5G
APOSPC7093-1GEA 171 EUR
APOSPC7093-1G APOSPC7093-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027258
CAS Number: 957060-90-1