Stampa…
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
PC7092-1G PC7092-5G
APOSPC7092-1GEA 88.7 EUR
APOSPC7092-1G APOSPC7092-5G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BFO₄
Peso molecolare: 266,0732 g/mol
Punto di fusione: 289…295 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027284
CAS Number: 867256-77-7