Stampa…
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7091-1G PC7091-25G PC7091-5G
APOSPC7091-1GEA 29.3 EUR
APOSPC7091-1G APOSPC7091-25G APOSPC7091-5G
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027208
CAS Number: 874288-35-4