Stampa…
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7089-5G PC7089-25G
APOSPC7089-5GEA 52.2 EUR
APOSPC7089-5G APOSPC7089-25G
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181186
CAS Number: 286932-57-8