Stampa…
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-4-fluoro-1H-indole
PC7088-1G PC7088-250MG
APOSPC7088-1GEA 248 EUR
APOSPC7088-1G APOSPC7088-250MG
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
7-Bromo-4-fluoroindole
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04037874
CAS Number: 292636-09-0