Stampa…
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7087E-1G PC7087E-5G
APOSPC7087E-1GEA 35 EUR
APOSPC7087E-1G APOSPC7087E-5G
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₃Cl₃F₃N
Punto di fusione: 111…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153279
CAS Number: 175203-41-5