Stampa…
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-5-fluoro-1H-indole
PC7087-1G PC7087-250MG
APOSPC7087-1GEA 198 EUR
APOSPC7087-1G APOSPC7087-250MG
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
7-Bromo-5-fluoroindole
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04037875
CAS Number: 408355-23-7