Stampa…
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC7084-1G PC7084-250MG
APOSPC7084-1GEA 56.8 EUR
APOSPC7084-1G APOSPC7084-250MG
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Formula: C₉H₈ClFO
Peso molecolare: 186,6106 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236601
CAS Number: 177211-26-6