Stampa…
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7083-1G PC7083-25G PC7083-5G
APOSPC7083-1GEA 75.9 EUR
APOSPC7083-1G APOSPC7083-25G APOSPC7083-5G
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027207
CAS Number: 874288-34-3