Stampa…
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7082-1G PC7082-5G
APOSPC7082-1GEA 45.9 EUR
APOSPC7082-1G APOSPC7082-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115630
CAS Number: 28987-44-2