Stampa…
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 29.2 EUR
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Formula: C₈H₈F₃N
Peso molecolare: 175,15 g/mol
Punto di ebollizione: 105…106 °C/20mmHg
Densità: 1,2394 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369717
CAS Number: 22864-65-9