Stampa…
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate potassium salt
PC7064-1G PC7064-5G
APOSPC7064-1GEA 154 EUR
APOSPC7064-1G APOSPC7064-5G
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₃BF₉K
Peso molecolare: 320,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368252
CAS Number: 1150655-10-9