3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C7H4F3NO Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07375387 CAS Number: 131747-62-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |