Stampa…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC7059-1G PC7059-25G PC7059-5G
APOSPC7059-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7059-1G APOSPC7059-25G APOSPC7059-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Peso molecolare: 207,92 g/mol
Punto di fusione: 115…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781239
CAS Number: 313545-34-5