Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
PC7058-1G
PC7058-5G
APOSPC7058-1GEA
94.5
EUR
APOSPC7058-1G
APOSPC7058-5G
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formula:
C₇H₃BF₇K Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07781236 CAS Number: 1150655-12-1 |