Stampa…
3-Fluoropicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7057-25G PC7057-5G PC7057-1G
APOSPC7057-25GEA 81.2 EUR
APOSPC7057-25G APOSPC7057-5G APOSPC7057-1G
3-Fluoropicolinic acid
3-Fluoropicolinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
Punto di fusione: 167…169 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114108
CAS Number: 152126-31-3