Stampa…
1-Chloro-1,2-dibromo-1-fluoroethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dibromo-1-chloro-1-fluoroethane
PC7056-25G PC7056-5G
APOSPC7056-25GEA 429 EUR
APOSPC7056-25G APOSPC7056-5G
1-Chloro-1,2-dibromo-1-fluoroethane 97%
1-Chloro-1,2-dibromo-1-fluoroethane
Formula: C₂H₂Br₂ClF
Punto di ebollizione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320780
CAS Number: 243139-69-7