Stampa…
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7055-1G PC7055-500MG PC7055-250MG
APOSPC7055-1GEA 85.7 EUR
APOSPC7055-1G APOSPC7055-500MG APOSPC7055-250MG
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride 95%
2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO
Punto di fusione: 275…278 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781233
CAS Number: 65352-94-5
UN: 3261
ADR: 8,III