Stampa…
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC7054-1G PC7054-5G
APOSPC7054-1GEA 82.9 EUR
APOSPC7054-1G APOSPC7054-5G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Peso molecolare: 223,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780754
CAS Number: 719268-92-5