Stampa…
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
PC7045-1G PC7045-5G PC7045-25G
APOSPC7045-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7045-1G APOSPC7045-5G APOSPC7045-25G
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Peso molecolare: 153,95 g/mol
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06409950
CAS Number: 762287-58-1