3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC7044-1G
PC7044-5G
APOSPC7044-1GEA
33.5
EUR
APOSPC7044-1G
APOSPC7044-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formula:
C₇H₈BFO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03095355 CAS Number: 762287-59-2 |