Stampa…
5-Fluoro-2-formylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 5-Fluoropicolinaldehyde
PC7042-1G PC7042-5G PC7042-10G
APOSPC7042-1GEA 61.1 EUR
APOSPC7042-1G APOSPC7042-5G APOSPC7042-10G
5-Fluoro-2-formylpyridine
5-Fluoro-2-formylpyridine
Formula: C₆H₄FNO
Peso molecolare: 125,1 g/mol
Punto di ebollizione: 72…74 °C/21mmHg
Punto di fusione: 31…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781242
CAS Number: 31181-88-1