Stampa…
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7039-25G PC7039-5G
APOSPC7039-25GEA 1220 EUR
APOSPC7039-25G APOSPC7039-5G
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone 97%
1,1,1-Trichlorotrifluoroacetone
Formula: Cl₃CC(O)CF₃
Punto di ebollizione: 86…90 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042128
CAS Number: 758-42-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III