Stampa…
2-Fluoro-5-formylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
PC7037-1G PC7037-5G PC7037-10G
APOSPC7037-1GEA 26.3 EUR
APOSPC7037-1G APOSPC7037-5G APOSPC7037-10G
2-Fluoro-5-formylpyridine 97%
2-Fluoro-5-formylpyridine
Formula: C₆H₄FNO
Peso molecolare: 125,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064049
CAS Number: 677728-92-6