Stampa…
2-Fluoro-3-formylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoronicotinaldehyde
PC7036-25G PC7036-5G
APOSPC7036-25GEA 165 EUR
APOSPC7036-25G APOSPC7036-5G
2-Fluoro-3-formylpyridine 95%
2-Fluoro-3-formylpyridine
Formula: C₆H₄FNO
Peso molecolare: 125,1 g/mol
Punto di ebollizione: 50 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095270
CAS Number: 36404-90-7