Stampa…
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Ethoxycarbonyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 2-Fluoro-3-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid, (3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC7035-100MG PC7035-1G PC7035-5G
APOSPC7035-100MGEA 14.7 EUR
APOSPC7035-100MG APOSPC7035-1G APOSPC7035-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₄
Peso molecolare: 211,9827 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064050
CAS Number: 1072952-52-3